missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF460 Antibody [HRP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30594740 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30594740 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30594740 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345466H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZNF460 Polyclonal antibody specifically detects ZNF460 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF460
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen HZF1Zinc finger protein HZF1, KIAA2007, zinc finger protein 1, zinc finger protein 266
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno zinc finger protein 460. (Uniprot# Q14592)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10794
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.