Learn More
Abnova™ ZNF45 Recombinant Protein
Código de producto. 16122012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 μg
Tamaño de la unidad:
2 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16122012 2 μg 2 microgramos
1 options
Código de producto. 16122012 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00007596P01.2ug
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Peso molecular 100.76
Nombre Human ZNF45 Full-length ORF Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue
Cantidad 2 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Requisitos de almacenamiento -80°C
Reactividad cruzada Human
Recombinante Recombinant
Formulario Solution