missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF447 Antibody (2H1), Novus Biologicals™

Código de producto. 18454369 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18454369 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18454369 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00065982M04

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ZNF447 Monoclonal antibody specifically detects ZNF447 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF447
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2H1
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Sandwich ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH22846
Alias de gen DKFZp586B1122, FLJ12895, FLJ38919, FLJ44152, MGC4074, MGC8682, zinc finger and SCAN domain containing 18, zinc finger and SCAN domain-containing protein 18, Zinc finger protein 447MGC2427, ZNF447
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ZNF447 (AAH22846, 1 a.a. ∽ 510 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MLPLEKAFASPRSSPAPPDLPTPGSAAGVQQEEPETIPERTPADLEFSRLRFREFVYQEAAGPHQTLARLHELCRQWLMPEARSKEQMLELLVLEQFLGILPDKVRPWVVAQYPESCKKAASLVEGLADVLEEPGMLLGSPAGSSSILSDGVYERHMDPLLLPGELASPSQALGAGEIPAPSETPWLSPDPLFLEQRRVREAKTEEDGPANTEQKLKSFPEDPQHLGEWGHLDPAEENLKSYRKLLLWGYQLSQPDAASRLDTEELRLVERDPQGSSLPEGGRRQESAGCACEEAAPAGVLPELPTEAPPGDALADPPSGTTEEEEEQPGKAPDPQDPQDAESDSATGSQRQSVIQQPAPDRGTAKLGTKRPHPEDGDEQSLEGVSSSGDSAGLEAGQGPGADEPGLSRGKPYACGECGEAFAWLSHLMEHHSSHGGRKRYACQGCWKTFHFSLALAEHQKTHEKEKSYALGGARGPQPSTREAQAGARAGGPPESVEGEAPPAPPEAQR
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 65982
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.