missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
ZNF419A Polyclonal specifically detects ZNF419A in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ZNF419A |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Formulación | PBS buffer, 2% sucrose |
| Alias de gen | zinc finger protein 419 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N terminal region of human ZNF419A (NP_078967). Peptide sequence MAAAALRDPAQVPVAADLLTDHEEGYVTFEDVAVYFSQEEWRLLDDAQRL |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?