Learn More
ZNF407 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Código de producto. 18347296 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18347296 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18347296 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306058AF700
Rabbit Polyclonal Antibody
ZNF407 Polyclonal specifically detects ZNF407 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZNF407
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ13839, FLJ20307, KIAA1703, zinc finger protein 407
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ZNF407 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55628
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG