missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF35 Antibody [DyLight 488], Novus Biologicals™

Código de producto. 30589960 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30589960 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30589960 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345472G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZNF35 Polyclonal antibody specifically detects ZNF35 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF35
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BRF2, Butyrate response factor 2, ERF2ERF-2, Protein TIS11D, RNF162Czinc finger protein 36, C3H1 type-like 2, TIS11DEGF-response factor 2, zinc finger protein 36, C3H type-like 1, zinc finger protein 36, C3H type-like 2, zinc finger protein, C3H type, 36-like 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno zinc finger protein 35. (Uniprot# P13682)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7584
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.