Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Objetivo | ZNF342 |
| Sinónimo | MRX89MGC8941, zinc finger protein 41 |
| Símbolo de gen | ZNF296 |