Descripción
ZNF331 Polyclonal antibody specifically detects ZNF331 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ZNF331 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | mFluor Violet 450 SE |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | ZFN533, zinc finger protein 385B, Zinc finger protein 533FLJ25270, ZNF533 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 50-130 of human ZNF331 (NP_061025.5).,, Sequence:, AYENKSLPTEKNIHEIRASKRNSDRRSKSLGRNWICEGTLERPQRSRGRYVNQMIINYVKRPATREGTPPRTHQRHHKENS |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |