missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF329 Antibody (OTI6B12) [DyLight 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 30686465 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30686465 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30686465 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344975UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ZNF329 Monoclonal antibody specifically detects ZNF329 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF329
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6B12
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen zinc finger protein 394, zinc finger protein 99, Zinc finger protein with KRAB and SCAN domains 14, ZKSCAN14FLJ12298
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-203 of human ZNF329 (NP_078896) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79673
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.