missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF323 Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30597185 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30597185 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30597185 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345474PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZNF323 Polyclonal antibody specifically detects ZNF323 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF323
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen dJ874C20.2, DKFZp434K1210, HDBP-2, HDBP2HDRF-2, Huntington disease gene regulatory region-binding protein 2, Huntington's disease gene regulatory region-binding protein 2, Papillomavirus regulatory factor 1, papillomavirus regulatory factor PRF-1, Papillomavirus-binding factor, PBFHD gene regulatory region-binding protein 2, PRF1, PRF-1HD-regulating factor 2, Si-1-8-14, zinc finger protein 395, ZNF20-Lp, ZNF310P
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno zinc finger protein 323. (Uniprot# Q96LW9)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64288
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.