Learn More
ZNF274 Antibody (4C12), Novus Biologicals™
Código de producto. 18385719 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
18385719 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 18385719 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00010782M0150ug
Mouse Monoclonal Antibody
ZNF274 Monoclonal antibody specifically detects ZNF274 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ChIP assay (ChIP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZNF274
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, ChIP Assay
Clasificación Monoclonal
Clon 4C12
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA 1:100 to 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 10 μg/mL, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_598009
Alias de gen GIOT2, GIOT-2, gonadotropin inducible transcription repressor-2, Gonadotropin-inducible ovary transcription repressor 2, gonadotropin-inducible transcription repressor 2, KOX7DKFZp434F1811, zinc finger protein 44, zinc finger protein 44 (KOX 7), Zinc finger protein 55DKFZp686L21136, Zinc finger protein 58ZNF504, Zinc finger protein KOX7, zinc finger protein ZnFP12, ZNF, ZNF55, ZNF58
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ZNF274 (NP_598009, 420 a.a. ~ 530 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. QKIDNPESQANSGALDTNQVLLHKIPPRKRLRKRDSQVKSMKHNSRVKIHQKSCERQKAKEGNGCRKTFSRSTKQITFIRIHKGSQVCRCSECGKIFRNPRYFSVHKKIHT
Método de purificación IgG purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10782
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ