missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF259 Antibody (LG1), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18493845 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18493845 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18493845 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP222448MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ZNF259 Monoclonal antibody specifically detects ZNF259 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF259
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon LG1
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ERP1, EZFIT-related protein 1, KIAA1396MGC150657, MGC150658, Z1971, zinc finger protein 471
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno murine ZPR1 protein
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8882
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.