Learn More
ZNF227 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18287475 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18287475 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18287475 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP180194
Rabbit Polyclonal Antibody
ZNF227 Polyclonal specifically detects ZNF227 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZNF227
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen AAO45835
Alias de gen KIAA1084, zinc finger protein 507
Símbolos de los genes ZNF227
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the middle region of human ZNF227. Peptide sequence ESGDCFNKSSFHSYQSNHTGEKSYRCDSCGKGFSSSTGLIIHYRTHTGEK.
Peso molecular del antígeno 30 kDa
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7770
Reconstitución Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 100μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG