missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF217 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498745 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498745 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498745 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP178188AF532
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZNF217 Polyclonal specifically detects ZNF217 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF217
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp781O2147, KIAA0335, MGC125707, MGC125710, zinc finger protein 518, zinc finger protein 518A, ZNF518
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 100 and 150 of human Zinc Finger Protein 217 using the numbering given in entry NP_006517.1 (GeneID 7764).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7764
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.