missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF198 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18063416 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18063416 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18063416

Marca: Novus Biologicals NB10056490AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZNF198 Polyclonal specifically detects ZNF198 in Human, Canine, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF198
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen FIMRAMPSCLL, Fused in myeloproliferative disorders protein, MYM, Rearranged in atypical myeloproliferative disorder protein, Zinc finger protein 198rearranged in an atypical myeloproliferative disorder, zinc finger, MYM-type 2, ZNF198zinc finger MYM-type protein 2
Símbolos de los genes ZMYM2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A portion of amino acids 1250-1300 of human Zinc finger protein 198 was used as the immunogen.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Canine, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.