Learn More
Novus Biologicals™ ZNF18 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18347159 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
18347159 0.05 mg 0.05 miligramo
1 options
Código de producto. 18347159 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00007566B01P
Mouse Polyclonal Antibody
ZNF18 Polyclonal antibody specifically detects ZNF18 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZNF18
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen AAH36096.1
Alias de gen HDSG1Zinc finger protein 535, heart development-specific protein, KOX11Heart development-specific gene 1 protein, Zfp535, zinc finger protein 18, zinc finger protein 18 (KOX 11), ZKSCAN6Zinc finger protein KOX11, ZNF535Zinc finger protein with KRAB and SCAN domains 6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ZNF18 (AAH36096.1, 1 a.a. - 549 a.a.) full-length human protein. MPVDLGQALGLLPSLAKAEDSQFSESDAALQEELSSPETARQLFRQFRYQVMSGPHETLKQLRKLCFQWLQPEVHTKEQILEILMLEQFLTILPGEIQMWVRKQCPGSGEEAVTLVESLKGDPQRLWQWISIQVLGQDILSEKMESPSCQVGEVEPHLEVVPQELGLENSSSGPGELLSHIVKEESDTEAELALAASQPARLEERLIRDRDLGASLLPAAPQEQWRQLDSTQKEQYWDLILETYGKMVSGAGISHPKSDLTNSIEFGEELAGIYLHVNEKIPRPTCIGDRQENDKENLNLENHRDQELLHASCQASGEVPSQASLRGFFTEDEPGCFGEGENLPEALQNIQDEGTGEQLSPQERISEKQLGQHLPNPHSGEMSTMWLEEKRETSQKGQPRAPMAQKLPTCRECGKTFYRNSQLIFHQRTHTGETYFQCTICKKAFLRSSDFVKHQRTHTGEKPCKCDYCGKGFSDFSGLRHHEKIHTGEKPYKCPICEKSFIQRSNFNRHQRVHTGEKPYKCSHCGKSFSWSSSLDKHQRSHLGKKPFQ
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7566
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG