Learn More
ZNF148 Antibody, Alexa Fluor™ 750, R&D Systems™
Código de producto. 18444024 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18444024 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18444024 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP171872AF750
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ZNF148 Polyclonal specifically detects ZNF148 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZNF148
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BERF-1, BFCOL1, CACCC box-binding protein, CLL-associated antigen KW-10, HT-BETA, pHZ-52, Transcription factor ZBP-89, ZBP89, ZBP-89, ZFP148zinc finger protein 148 (pHZ-52), Zinc finger DNA-binding protein 89, zinc finger protein 148
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 744 and 794 of human Zinc Finger DNA-Binding Protein 89 using the numbering given in entry NP_068799.2 (GeneID 7707).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7707
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus