missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNDR1 Antibody (OTI1G2), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498826 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498826 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498826 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274930DL594
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ZNDR1 Monoclonal antibody specifically detects ZNDR1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNDR1
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G2
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DNA-directed RNA polymerase I subunit RPA12, HTEX-6, hZR14, MGC13376, RNA polymerase I small specific subunit Rpa12, Rpa12, tctex-6, TEX6, transcription-associated zinc ribbon protein, zinc ribbon domain containing 1, zinc ribbon domain containing, 1, Zinc ribbon domain-containing protein 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human ZNDR1 (NP_740753) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30834
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.