missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZMYM3 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498847 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
0.1 mL; DyLight 550
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18498847 0.1 mL; DyLight 550
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498847 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176525R
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZMYM3 Polyclonal antibody specifically detects ZMYM3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZMYM3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DXS6673EZinc finger protein 261KIAA0385XFIM, MYM, zinc finger, MYM-type 3, ZNF198L2, ZNF261zinc finger MYM-type protein 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 18 amino acid synthetic peptide near the center of human ZMYM3. The immunogen is located within amino acids 220 - 270 of ZMYM3.
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9203
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.