Learn More
ZM323881 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16496548
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496548 10 mg 10 miligramos
16422647 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16496548 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15467A
MedChemExpress ZM323881 hydrochloride is a potent and selective VEGFR2 inhibitor with an IC50 of less than 2 nM.
ZM323881 hydrochloride is a potent and selective VEGFR2 inhibitor with an IC50 of less than 2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ZM323881 hydrochloride
CAS 193000-39-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19ClFN3O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (121.40 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CC1=C(O)C=C(NC2=C3C=CC(OCC4=CC=CC=C4)=CC3=NC=N2)C(F)=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 411.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.86
Porcentaje de pureza 98.6%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease