Learn More
ZM 306416, MedChemExpress
Código de producto. 16482007
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482007 50 mg 50 miligramos
16475858 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16482007 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13785
MedChemExpress ZM-306416 (CB 676475) is a potent inhibitor of VEGFR with IC50s of 0.1 and 2 μM for KDR and Flt, respectively. ZM-306416 is also a EGFR inhibitor with an IC50 of <10 nM.
ZM-306416 (CB 676475) is a potent inhibitor of VEGFR with IC50s of 0.1 and 2 μM for KDR and Flt, respectively. ZM-306416 is also a EGFR inhibitor with an IC50 of <10 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ZM 306416
CAS 690206-97-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H13ClFN3O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo CB 676475
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (149.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC2=NC=NC(NC3=C(F)C=C(Cl)C=C3)=C2C=C1OC
Peso molecular (g/mol) 333.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.74
Porcentaje de pureza 99.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease