Learn More
Cloruro de circonio(IV), grado de reactor, > 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326468 10 g 10 g
11306468 100 g 100 g
11316468 500 g 500 g
11396458 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11326468 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012104.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Zirconium tetrachloride is commonly utilized as a Lewis acid catalyst in many organic synthesis reactions. It is an important source for organometallic complexes of zirconium. It is practiced in many areas like nuclear industry, metal industry, photography, glass, and ceramic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-11-6
Fórmula molecular ZrCl4
Número MDL MFCD00011306
Sinónimo Zirconium tetrachloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) chloride
Punto de fusión 331° (sublimation)
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether,hydrochloric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.03
Grado Reactor
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.803
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zirconium(IV) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Zirconium tetrachloride