Learn More
Cloruro de circonio(IV), 98 %, cont. 1-2 % de cloruro de hafnio(IV), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Zirconium(IV) chloride catalyzes the trans-hydrostannylation of acetylenes with Tri-n-butyltin hydride. It is used as a superior catalyst for the fries rearrangement of aryl acetates, giving the least hindered ortho-acetyl phenol in high yields at ambient temperatures. In the presence of ZrCl4, chloromethyl ethers are formed under mild conditions from acid chlorides and trioxane or paraformaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cloruro de circonio(IV) cataliza la trans-hidroestanilación de los acetilenos con hidruro de tri-n-butilestaño. Se utiliza como catalizador superior para la transposición de Fries de los acetatos de arilo, produciendo el menos obstaculizado orto-acetilfenol en altas producciones a temperatura ambiente. En presencia de ZrCl4, los éteres de clorometilo se forman en condiciones suaves a partir de cloruros ácidos y trioxano o paraformaldehído.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manipular y almacenar bajo gas inerte. Es sensible a la humedad. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Zirconium(IV) chloride |
| Punto de fusión | 331°C (sublimation) |
| Cantidad | 250 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | cont. de 1 a 2 % de cloruro de hafnio(IV) |
| Número UN | UN2503 |
| Índice Merck | 14,10174 |
| Información de solubilidad | Reacts with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.03 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Show More |