Learn More
Cloruro de circonio(IV), 98 %, cont. 1-2 % de cloruro de hafnio(IV), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373716 50 g 50 g
11383716 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11373716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14891.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Zirconium(IV) chloride catalyzes the trans-hydrostannylation of acetylenes with Tri-n-butyl­tin hydride. It is used as a superior catalyst for the fries rearrangement of aryl acetates, giving the least hindered ortho-acetyl phenol in high yields at ambient temperatures. In the presence of ZrCl4, chloromethyl ethers are formed under mild conditions from acid chlorides and trioxane or paraformaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de circonio(IV) cataliza la trans-hidroestanilación de los acetilenos con hidruro de tri-n-butil­estaño. Se utiliza como catalizador superior para la transposición de Fries de los acetatos de arilo, produciendo el menos obstaculizado orto-acetilfenol en altas producciones a temperatura ambiente. En presencia de ZrCl4, los éteres de clorometilo se forman en condiciones suaves a partir de cloruros ácidos y trioxano o paraformaldehído.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manipular y almacenar bajo gas inerte. Es sensible a la humedad. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-11-6
Fórmula molecular ZrCl4
Número MDL MFCD00011306
Sinónimo Zirconium tetrachloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) chloride
Punto de fusión 331°C (sublimation)
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo cont. de 1 a 2 % de cloruro de hafnio(IV)
Número UN UN2503
Índice Merck 14,10174
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.03
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.803