Learn More
Solución de zinc para matriz ICP/MS 100 mg/l HNO3/HF, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12997313 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12997313 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12997313 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 470 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.45€
    55.28€ / 100 ml
    Ahorro 18.17€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium
Envase Frasco
CAS 7440-67-7
Fórmula molecular Zr
Concentración 100 mg/L
Número MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clave InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zr]
Nombre IUPAC circonio
Solvent or Matrix Ácido nítrico/fluoruro de hidrógeno en trazas
Peso molecular (g/mol) 91.22
PubChem CID 23995
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:33342
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for ICP. (ICP & ICP-MS). Zirconium (Zr) 100mg/l in HNO3 2%,HF 0.5%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P361+P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .