Learn More
Solución de cloruro de zinc, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12910904 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12910904 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12910904 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 063 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    108.82€ / 1000 ml
    Ahorro 6.18€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Chloride solution
Envase Frasco
CAS 7646-85-7
Fórmula molecular Cl2Zn
Concentración 0.05 M
Clave InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
SMILES Cl[Zn]Cl
Nombre IUPAC diclorocinc
Peso molecular (g/mol) 136.28
PubChem CID 5727
Cantidad 1000 mL
ChEBI CHEBI:49976
Grado Eu. Ph. Referencia
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Zinc chloride 0.05M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3008500
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .