Learn More
Acetato de zinc dihidratado, Puriss., cumple con la especificación analítica de DAB, E 650, 99-102%, Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15622730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15622730 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15622730 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 250441KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    104.67€ / 1 Kg
    Ahorro 14.33€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la DAB, E 650, 99-102 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Zinc Acetate Dihydrate
CAS 5970-45-6
Forma física Powder
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular C4H10O6Zn
Fórmula lineal Zn(CH3COO)2 · 2H2O
Número MDL MFCD00066961
Número UN 3077
Beilstein 3732513
Sinónimo zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
Clave InChI BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Nombre IUPAC cinc; diacetato; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 219.498
PubChem CID 2724192
Formula Weight (peso de la fórmula) 219,51g/mol
Porcentaje de pureza 99 a 102%
Grado puriss.
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc acetate dihydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc acetate-2-hydrate