Learn More
Zika Virus (SPH2015) Envelope Antibody (35), Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18610508 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18610508 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18610508 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP305856APC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Zika Virus (SPH2015) Envelope Monoclonal specifically detects Zika Virus (SPH2015) Envelope in Virus samples. It is validated for Sandwich ELISA Capture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Zika Virus (SPH2015) Envelope
Aplicaciones Sandwich ELISA Capture
Clasificación Monoclonal
Clon 35
Conjugado APC
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Línea de productos Novus