Learn More
Zika virus NS5 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18391796 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18391796 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18391796 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP313208
Rabbit Polyclonal Antibody
Zika virus NS5 Polyclonal antibody specifically detects Zika virus NS5 in Virus samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Zika virus NS5
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS, 20% Glycerol (pH7)
Alias de gen Non-structural protein 5, RNA-directed RNA polymerase NS5, ZIKV NS5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of Zika virus NS5 (Zika virus (strain H/PF/2013)). The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG