Descripción
ZFYVE28 Monoclonal antibody specifically detects ZFYVE28 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ZFYVE28 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | LST2/2426 |
| Conjugado | APC |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | hLst2, KIAA1643, lateral signaling target protein 2 homolog, LST2, LYST2, MGC43699, MGC61592, Zinc finger FYVE domain-containing protein 28, zinc finger, FYVE domain containing 28 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant full-length human ZFYVE28 protein (Uniprot: Q9H9) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |