missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZFP28 Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18662467 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18662467 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18662467 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306636PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZFP28 Polyclonal antibody specifically detects ZFP28 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZFP28
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp686K03205, KIAA1431, krueppel-like zinc finger factor X6, MGC104540, mkr5, zfp-28, zinc finger factor X6, zinc finger protein 28 homolog, zinc finger protein 28 homolog (mouse)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ZFP28 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140612
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.