Learn More
ZFP14 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18270016 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18270016 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18270016 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP179388
Rabbit Polyclonal Antibody
ZFP14 Polyclonal specifically detects ZFP14 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZFP14
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_065968
Alias de gen KIAA1559, zfp-14, zinc finger protein 14 homolog, zinc finger protein 14 homolog (mouse), zinc finger protein 531, ZNF531
Símbolos de los genes ZFP14
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N terminal of human ZFP14The immunogen for this antibody is ZFP14. Peptide sequence KSYSLQGSIFRNDWECKSKIEGEKEQQEGYFGQVKITSEKMTTYKRHNFL.
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57677
Especificidad de la prueba Expected identity based on immunogen sequence: Human: 100%; Equine: 85%.
Reconstitución Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Especies diana Human, Rat, Canine, Equine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG