Learn More
ZVG™ zetRoll™ Rollos de toallas de mano
Descripción
La alta calidad zetRoll™ Los rollos de papel toalla desechables son ideales para gastronomía, escuelas, centros asistenciales, cocinas y son imprescindibles en gasolineras para eliminar a fondo suciedad, aceite y residuos de combustible. Proporcionan una forma rápida y cómoda de secarse las manos o limpiar rápidamente superficies u objetos cercanos. Todos los rollos de toallas de papel de 2 y 3 capas tienen relieve punto a punto.
- Blanco
- Alta absorbencia
- Secado higiénico de manos
- Con relieve punto a punto
Estampado punto a punto: En un novedoso proceso de fabricación, las capas individuales de la toalla de papel se unen entre sí en múltiples puntos a lo largo de toda la superficie. Esto crea una estructura unificada que es altamente resistente al desgarro. Este proceso combina las ventajas de una toallita gruesa (estabilidad) con las de una toalla multicapa (alta capacidad de absorción).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toalla |
| Longitud (imperial) | 426.5 ft. |
| Longitud (métrico) | 130 m |
| Anchura (imperial) | 8,3 pulg. |
| Anchura (métrico) | 21 cm |
| Material | Papel reciclado |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Dimensiones (L x An) | 130 m x 21 cm |
| Tela | 2-ply |