Learn More
ZVG™ zetPutz™ Multitex™ Rollo de paño de limpieza
Código de producto. 17813535
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17813535 Azul 1 rollo
1 options
Código de producto. 17813535 Proveedor ZVG™ N.º de proveedor 1114901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.39€
    42.90€ / 1 rollos
    Ahorro 4.49€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Fabricado con material no tejido de viscosa con propiedades similares a las de los textiles, este paño lavable es muy suave y extremadamente resistente al desgarro.
  • Los tejidos no tejidos de alta calidad con carácter textil son adecuados tanto para la limpieza en húmedo como para la limpieza en seco debido a su alta resistencia.
  • Muy suave y sin pelusa.
  • Capaz de absorber grandes cantidades de líquido y al mismo tiempo permanecer resistente al desgarro.
  • Resistente a disolventes y apto para alimentos.
  • Se puede lavar y escurrir durante la limpieza.
  • Se utiliza comúnmente en áreas de trabajo sensibles como mecánica de precisión, electrónica, industrias automotrices y talleres de pintura.
  • Tejido no tejido de viscosa con carácter textil
  • El rollo contiene 475 hojas desprendibles
Especificaciones
Tipo de producto Paño de limpieza
Longitud (imperial) 15 in
Longitud (métrico) 38 cm
Anchura (imperial) 11,8 in
Anchura (métrico) 30 cm
Material Polipropileno, Viscosa, Algodón
Color Azul
Desechables Reutilizables