Learn More
ZVG™ ZetGigant™ Rollos pequeños de papel higiénico
Código de producto. 17833535
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
8 x 8 cm
11 x 9,5 cm
110 x 95 cm
Material:
Fibra reciclada
Papel
Tela:
2 capas
3 capas
Tamaño de la unidad:
48 rollos
72 rollos
paquete de 64
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material Tela unitSize
17833535 11 x 9,5 cm Fibra reciclada 3 capas 72 rollos
12661205 8 x 8 cm Fibra reciclada 2 capas paquete de 64
17873545 11 x 9,5 cm Fibra reciclada 2 capas 48 rollos
17853545 110 x 95 cm Papel 3 capas 72 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17833535 Proveedor ZVG™ N.º de proveedor 1900804
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
ZetGigant™ El papel higiénico de seda en rollos pequeños proporciona alta calidad y comodidad. Con papel de seda perforado y rollos pequeños, ofrece un fácil manejo.
ZVG™ Ofrece una gama seleccionada de papeles higiénicos voluminosos, absorbentes y resistentes. El alto rendimiento zetGigant™ El rollo, que establece nuevos estándares económicos, demuestra su verdadero tamaño: Pocas veces es necesario rellenarlo, tiempos de mantenimiento reducidos y disponibilidad operativa constante.
  • Rollitos pequeños
  • Perforada
  • Con o sin diseño floral
  • Cada rollo contiene 250 hojas.
Especificaciones
Tipo de producto Papel higiénico
Longitud (imperial) 4,3 in
Longitud (métrico) 11 cm
Anchura (imperial) 3,7 in
Anchura (métrico) 9.5 cm
Material Fibra reciclada
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 11 x 9,5 cm
Tela 3 capas