Learn More
ZVG™ ZetGigant™ Rollos pequeños de papel higiénico
Código de producto. 12661205
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
8 x 8 cm
11 x 9,5 cm
110 x 95 cm
Material:
Fibra reciclada
Papel
Tela:
2 capas
3 capas
Tamaño de la unidad:
48 rollos
72 rollos
paquete de 64
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material Tela unitSize
12661205 8 x 8 cm Fibra reciclada 2 capas paquete de 64
17873545 11 x 9,5 cm Fibra reciclada 2 capas 48 rollos
17833535 11 x 9,5 cm Fibra reciclada 3 capas 72 rollos
17853545 110 x 95 cm Papel 3 capas 72 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12661205 Proveedor ZVG™ N.º de proveedor 1900504
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
ZetGigant™ El papel higiénico de seda en rollos pequeños proporciona alta calidad y comodidad. Con papel de seda perforado y rollos pequeños, ofrece un fácil manejo.
ZVG™ Ofrece una gama seleccionada de papeles higiénicos voluminosos, absorbentes y resistentes. El alto rendimiento zetGigant™ El rollo, que establece nuevos estándares económicos, demuestra su verdadero tamaño: Pocas veces es necesario rellenarlo, tiempos de mantenimiento reducidos y disponibilidad operativa constante.
  • Rollitos pequeños
  • Perforada
  • Con o sin diseño floral
  • Cada rollo contiene 250 hojas.
Especificaciones
Tipo de producto Papel higiénico
Longitud (imperial) 3,1 in
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (imperial) 3,1 in
Anchura (métrico) 8 cm
Material Fibra reciclada
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 8 x 8 cm
Tela 2 capas