Learn More
ZVG™ zetForm™ Toallas dobladas en forma de W
Descripción
- Las toallas dobladas y agradables para la piel secan las manos de forma rápida y fiable.
- Absorbencia especialmente alta de material reciclado robusto y sin color.
- Las cualidades agradablemente suaves del tejido crean un clima refrescante en el baño.
- Secado higiénico de manos
- Con relieve punto a punto
- Empaquetado en una caja de 20 paquetes, 160 hojas por paquete.
Nota: Los sistemas de baño en los baños europeos están equipados con toallas desechables dobladas de forma diferente.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toalla |
| Longitud (imperial) | 8,7 in |
| Longitud (métrico) | 22 cm |
| Anchura (imperial) | 12,6 in |
| Anchura (métrico) | 32 cm |
| Material | tejido |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Cantidad de embalaje | 3200 hojas (20x160 hojas) |
| Tela | 2 capas |