Learn More
Parker Hannifin™ Generador de aire cero
Código de producto. 12598976
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 1 a 30 LPM
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
12598976 De 1 a 30 LPM cada uno
1 options
Código de producto. 12598976 Proveedor Parker Hannifin™ N.º de proveedor UHP10ZASE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6374.03€
    3224.49€ / paquete de 1
    Ahorro 3149.54€
    49% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
  • Aire de pureza ultra alta, sin orgánicos, para detectores de combustión de GC.
  • Aumenta los límites de resolución y detección del análisis.
  • Compacto, fiable y con una atención y un mantenimiento mínimos por parte del operador.
  • Elimine los cilindros de aire incómodos y potencialmente peligrosos.
  • Periodo de amortización normalmente inferior a 24 meses
  • Modelos disponibles para suministrar hasta 75 FID para aplicaciones de detectores de combustión de GC.
Especificaciones
Fondo (imperial) 16,7 in
Fondo (métrico) 425 mm
Caudal De 1 a 30 LPM
Altura (imperial) 12,8 in
Altura (métrico) 325 mm
Temperatura ambiente de funcionamiento máx. 40 °C, 104 °F
Presión de salida 0,14 bar (145 psig)
Tamaño de salida Accesorio de compresión de 3,17 mm (1/8 pulg)
Peso (métrico) 10,2 kg
Anchura (imperial) 13,4 in
Anchura (métrico) 340 mm
Requisitos eléctricos 207-253 V, 50/60 Hz
Para utilizar con (aplicación) Aire libre de materia orgánica de alta pureza para detectores de combustión de GC que aumentarán la resolución y los límites de detección del análisis