Learn More
Zegocractin, MedChemExpress
Código de producto. 16473648
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473648 10 mg 10 miligramos
16436387 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16473648 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101942
MedChemExpress Zegocractin (CM-4620) is a calcium-release activated calcium-channel (CRAC channel) inhibitor, with IC50s of 119 nM and 895 nM for Orai1/STIM1 and Orai2/STIM1 channels, respectively.
Zegocractin (CM-4620) is a calcium-release activated calcium-channel (CRAC channel) inhibitor, with IC50s of 119 nM and 895 nM for Orai1/STIM1 and Orai2/STIM1 channels, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zegocractin
CAS 1713240-67-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H11ClF3N3O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo CM-4620
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (237.10 mM)
SMILES O=C(NC1=NC=C(C2=C(Cl)C=C(OC(F)(F)O3)C3=C2)N=C1)C4=C(C)C=CC=C4F
Peso molecular (g/mol) 421.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.76
Porcentaje de pureza 98.49%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation