Learn More
Phenomenex™ Zebron Gas Management™ Wall-Mounting Clamp Set for Gas Traps
Código de producto. 31743882 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Click-On Inline Filter
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
31743882 Click-On Inline Filter paquete de 2
1 options
Código de producto. 31743882 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AG63180
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Zebron Gas Management™ filters and traps remove contaminants from mobile phase gases which reduces the potential for column bleed, increases the lifetime of your GC column, and protects sensitive GC detectors from damage.
  • Brand: Zebron Gas Management
  • Technique: Accessory
  • Phase: No Phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Click-On Inline Filter
Técnica Gas Chromatography
Tipo Wall Mounting Clamp