Learn More
Phenomenex™ Zebron Gas Management™ O-Rings
Código de producto. 31748605 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Tamaño de la unidad
31748605 paquete de 20
1 options
Código de producto. 31748605 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AG63190
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Zebron Gas Management™ filters and traps remove contaminants from mobile phase gases which reduces the potential for column bleed, increases the lifetime of your GC column, and protects sensitive GC detectors from damage.
  • Brand: Zebron Gas Management
  • Product Type: O-Ring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Click-On Inline Filter
Técnica Gas Chromatography
Tipo O-rings