Learn More
Phenomenex™ Zebron Gas Management™ High-Flow Connecting Unit for LC-MS (Hydrocarbon/Moisture)
Código de producto. 31741636 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Click-On Inline Filter
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
31741636 Click-On Inline Filter cada uno
1 options
Código de producto. 31741636 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AG62204
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Zebron Gas Management™ filters and traps remove contaminants from mobile phase gases which reduces the potential for column bleed, increases the lifetime of your GC column, and protects sensitive GC detectors from damage.
  • Product Type: Connecting Unit
  • Format: 2-Position
  • For Use With: Gas Management Filters
  • Dectector Type: LC-MSD (Hydrocarbon/Moisture)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Click-On Inline Filter
Técnica Gas Chromatography
Tipo Double-ended Connector