Descripción
- Attach a new filter in under 10 seconds
- Optional electronic indicator display
- Stainless steel to withstand high pressures
- Secure wall-mounting using clamps
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de cartucho | Moisture, Oxygen, Hydrocarbon |
| Para utilizar con (equipo) | Click-On Inline Filter |
| Cambio de indicador | Moisture: Yellow to Clear; Oxygen: Green to Gray |
| Técnica | Gas Chromatography |
| Tipo | Indicating Triple Filter - Moisture, Oxygen, Hydrocarbons - He Preconditioned for GC/MS |