Learn More
Phenomenex™ Zebron Gas Management™ Click-On Connector Set
Código de producto. 31748511 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Brass
Stainless Steel
Diámetro interior (métrico):
3.2 mm
6.1 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
31748511 Stainless Steel 6.1 mm paquete de 2
31745495 Brass 3.2 mm paquete de 2
31743976 Brass 6.1 mm paquete de 2
31745862 Stainless Steel 3.2 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31748511 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AG64160
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Zebron Gas Management™ filters and traps remove contaminants from mobile phase gases which reduces the potential for column bleed, increases the lifetime of your GC column, and protects sensitive GC detectors from damage.
  • Brand: Zebron Gas Management
  • Product Type: Click-On Connector Set
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 6.1 mm
Para utilizar con (equipo) Click-On Inline Filter
Material Stainless Steel
Técnica Gas Chromatography
Tipo Double-ended Connector