Learn More
Thermo Scientific™ Placas de centrífuga y desalado Zeba™, MWCO de 7K
Código de producto. 30245403 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 columnas
2 placas
25 columnas
4 placas
5 columnas
50 columnas
Formato:
Cartucho de cromatografía
Columna de centrifugación
Columna de centrifugación cónica de 50 ml
Microcentrífuga, columna de centrifugación
Placa de filtro de 96 pocillos
cónica de 15 ml, columna de centrifugación
Volumen (métrico):
0,5 ml
10 ml
1 mL
20 mL
2 ml
5 ml
75 μl
96 pocillos
Tamaño de la unidad:
25 PK
4 PCS
5 PCS
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 25
paquete de 5
paquete de 50
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato Volumen (métrico) unitSize
30245403 5 columnas Columna de centrifugación 20 mL paquete de 5
10290384 25 columnas Microcentrífuga, columna de centrifugación 75 μl paquete de 25
10678294 50 columnas Microcentrífuga, columna de centrifugación 75 μl paquete de 50
30245279 10 columnas Columna de centrifugación 20 mL paquete de 10
10627354 25 columnas cónica de 15 ml, columna de centrifugación 2 ml paquete de 25
10657514 5 columnas cónica de 15 ml, columna de centrifugación 5 ml paquete de 5
10280584 25 columnas cónica de 15 ml, columna de centrifugación 5 ml 25 PK
10667514 5 columnas Columna de centrifugación cónica de 50 ml 10 ml paquete de 5
10435725 25 columnas Columna de centrifugación cónica de 50 ml 10 ml 25 PK
10415545 5 columnas cónica de 15 ml, columna de centrifugación 2 ml 5 PCS
10341164 25 columnas Microcentrífuga, columna de centrifugación 0,5 ml paquete de 25
10056033 50 columnas Microcentrífuga, columna de centrifugación 0,5 ml paquete de 50
11844161 5 columnas Cartucho de cromatografía 1 mL paquete de 5
11854161 5 columnas Cartucho de cromatografía 5 ml paquete de 5
10667524 2 placas Placa de filtro de 96 pocillos 96 pocillos paquete de 2
10698674 4 placas Placa de filtro de 96 pocillos 96 pocillos 4 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 30245403 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A40002469
Edge
Realice una recuperación de proteínas de alto rendimiento (MWCO de 7000) y una desalinización de muestras para espectrometría de masas, HPLC, electroforesis capilar, cribado de metabolitos y desarrollo de ensayos con columnas, placas y cartuchos de cromatografía de desalinización Thermo Scientific Pierce Zeba listos para su uso.
Perform high-throughput protein recovery and sample desalting for mass spectrometry, HPLC, capillary electrophoresis, metabolite screening, and assay development with ready-to-use Pierce Zeba desalting chromatography columns, plates, and cartridges. Rapidly desalt protein and biological samples for manual or automated liquid chromatography (LC) with ≥95% retention of salts and other small molecular contaminants (<1,000 Da).
Zeba Spin Desalting columns, plates, and chromatography cartridge fittings are convenient, ready-to-use devices compatible with major automated liquid-chromatography systems or for manual syringe processing. The polypropylene columns have a 7K MWCO and contain a proprietary high-performance size-exclusion chromatography resin (Zeba High-Performance Resin) that offers excellent protein desalting and recovery in a centrifuge format. When using Zeba Spin Desalting Columns, even very dilute (25 μg/mL) protein samples can be successfully processed to obtain greater than 95% retention (removal) of salts and other small molecules (<1000 MW), and good recovery of proteins and other macromolecules (>7000 MW).
Similarly, Zeba Desalting plates (7K MWCO) are polypropylene devices that contain Zeba High-Performance Resin and provide excellent protein desalting performance, with high recovery of proteins >7000 Da in a centrifuge format for small sample volumes. The plates enable fast, consistent, well-to-well and plate-to-plate reproducibility for small-scale, high-throughput separations. Zeba 96-well spin desalting plates require no resin dispensing or hydration and provide the same high protein recovery as spin columns with at least 95% removal of salts and other small molecules. One plate can process 96 small sample volumes (20 to 100 μL) in just five minutes, offering rapid and exceptional protein desalting.
The Zeba Desalting Chromatography Cartridges contain Zeba High-Performance Resin for desalting or buffer exchange applications. This resin is ideal for removing low molecular weight compounds including salts, fluorescent dyes, biotin, and other small labeling reagents. Protein samples can be processed with unsurpassed protein recovery and 95% retention of salts and other small molecular contaminants (<1,000 Da). Zeba Desalting cartridges provide fast, easy, and reproducible chromatographic separations and can be regenerated for multiple uses.
Benefits of Zeba Spin Desalting columns, plates, and cartridges include:
  • High recovery—low-binding resin maximizes protein recovery
  • Fast—no fraction screening or waiting for protein to emerge by gravity flow
  • Economical—great performance at lower cost than other commercially available cartridges
  • Easy-to-use—no cumbersome column preparation or equilibration
  • Flexible—available in spin columns, filter spin plates and cartridges for a range of needs
Available formats
  • Spin columns—75 μL, 0.5 mL (microcentrifuge), 2 mL, 5 mL, 10 mL columns
  • 96-well spin plates—pre-dispensed 96-well filter plates, compatible with centrifugation for manual or automated purification
  • Chromatography cartridges—compatible with automated liquid chromatography systems and with syringe processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Zeba™ Spin Desalting Columns, 7K MWCO, 5 Columns
Formulación 20 mL Zeba Desalting Resin Bed
Tipo de producto Spin Desalting Columns
Para utilizar con (equipo) Standard Table-top Centrifuge
Para utilizar con (aplicación) Small molecule removal and buffer exchange
Contenido y almacenamiento Store at 4°C
Formato Columna de centrifugación
Diana de purificación Buffer Exchange, Protein
Tipo de columna Size-exclusion, Proprietary Resin
MWCO 7,0 kDa
Línea de productos Zeba
Desechables Single-use
Cantidad 5 columnas
Volumen (métrico) 20 mL
Volumen de la muestra (métrico) 4 to 10 mL