Learn More
Thermo Scientific™ Placas de centrífuga y desalado Zeba™, MWCO de 7K
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Perform high-throughput protein recovery and sample desalting for mass spectrometry, HPLC, capillary electrophoresis, metabolite screening, and assay development with ready-to-use Pierce Zeba desalting chromatography columns, plates, and cartridges. Rapidly desalt protein and biological samples for manual or automated liquid chromatography (LC) with ≥95% retention of salts and other small molecular contaminants (<1,000 Da).
Las columnas, placas y accesorios de cartuchos de cromatografía de desalinización por centrifugación Zeba son dispositivos prácticos y listos para su uso, compatibles con los principales sistemas automatizados de cromatografía líquida o para el procesamiento manual con jeringas. Las columnas de polipropileno tienen un MWCO de 7000 y contienen una resina patentada de cromatografía de exclusión por tamaño de alto rendimiento (resina de alto rendimiento Zeba) que ofrece una excelente desalinización y recuperación de proteínas en un formato de centrífuga. Cuando se utilizan las columnas de desalinización por centrifugación Zeba, incluso las muestras de proteínas muy diluidas (25 µg/ml), se pueden procesar con éxito para obtener una retención (eliminación) superior al 95 % de sales y otras moléculas pequeñas (< 1000 MW), así como una buena recuperación de proteínas y otras macromoléculas (> 7000 MW).
Asimismo, las placas de desalinización Zeba (MWCO de 7000) son dispositivos de polipropileno que contienen resina de alto rendimiento Zeba y proporcionan un excelente rendimiento de desalinización de proteínas, con una alta recuperación de proteínas de > 7000 Da en formato de centrífuga para volúmenes de muestras pequeños. Las placas permiten una reproducibilidad rápida y consistente de pocillo a pocillo y de placa a placa para las separaciones a pequeña escala de grandes volúmenes. Las placas de desalinización por centrifugación de 96 pocillos no necesitan hidratación ni dispensación de la resina y proporcionan la misma alta recuperación de proteínas que las columnas de centrifugación con al menos un 95 % de eliminación de sales y otras moléculas pequeñas. Una placa puede procesar 96 volúmenes pequeños de muestra (de 20 a 100 µl) en solo cinco minutos, lo que ofrece una desalinización rápida y excepcional de proteínas.
Los cartuchos de cromatografía de desalinización Zeba contienen resina de alto rendimiento Zeba para aplicaciones de desalación o intercambio de tampones. Esta resina es ideal para eliminar compuestos de bajo peso molecular, como sales, colorantes fluorescentes, biotina y otros pequeños reactivos de etiquetado. Las muestras de proteínas se pueden procesar con una recuperación de proteínas insuperable y una retención del 95 % de las sales y otros contaminantes moleculares pequeños (< 1000 Da). Los cartuchos de desalinización Zeba proporcionan separaciones cromatográficas rápidas, fáciles y reproducibles y se pueden regenerar para varios usos.
Las ventajas de las columnas, placas y cartuchos de desalinización por centrifugación Zeba incluyen:
• Alta recuperación: la resina con bajo nivel de unión maximiza la recuperación de proteínas
• Rápido: no hay que cribar las fracciones ni esperar a que surjan las proteínas por flujo de gravedad
• Rentable: un rendimiento comparable a un coste inferior al de otras resinas disponibles en el mercado
• Fácil de usar: sin preparaciones ni equilibrios engorrosos de las columnas
• Flexible: disponible en columnas de centrifugación, placas de centrifugación con filtro y cartuchos para una serie de necesidades
Formatos disponibles
• Columnas de centrifugación: columnas de 75 µl, 0,5 ml (microcentrífuga), 2 ml, 5 ml y 10 ml
• Placas de centrifugación de 96 pocillos: placas de 96 pocillos con filtro predispensadas, compatibles con sistemas de centrifugación y colector de vacío para la purificación manual o automatizada
• Cartuchos de cromatografía: compatible con sistemas automatizados de cromatografía líquida y con procesamiento de jeringas
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Columna de desalado de centrifugación |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. |
| Formato | cónica de 15 ml, columna de centrifugación |
| Diana de purificación | Intercambio de tampones, proteína |
| Tipo de columna | Exclusión de tamaño, resina exclusiva |
| MWCO | 7,0 kDa |
| Línea de productos | Zeba |
| Cantidad | 25 columnas |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Volumen de la muestra (métrico) | 200–700 µl |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.