Learn More
Thermo Scientific™ Placas de centrífuga y desalado Zeba™, MWCO de 7K
Código de producto. 10280584 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 columnas
2 placas
25 columnas
4 placas
5 columnas
50 columnas
Formato:
Cartucho de cromatografía
Columna de centrifugación
Columna de centrifugación cónica de 50 ml
Microcentrífuga, columna de centrifugación
Placa de filtro de 96 pocillos
cónica de 15 ml, columna de centrifugación
Volumen (métrico):
0,5 ml
10 ml
1 mL
20 mL
2 ml
5 ml
75 μl
96 pocillos
Tamaño de la unidad:
25 PK
4 PCS
5 PCS
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 25
paquete de 5
paquete de 50
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10280584 25 columnas cónica de 15 ml, columna de centrifugación 5 ml 25 PK
10290384 25 columnas Microcentrífuga, columna de centrifugación 75 μl paquete de 25
10678294 50 columnas Microcentrífuga, columna de centrifugación 75 μl paquete de 50
30245403 5 columnas Columna de centrifugación 20 mL paquete de 5
30245279 10 columnas Columna de centrifugación 20 mL paquete de 10
10627354 25 columnas cónica de 15 ml, columna de centrifugación 2 ml paquete de 25
10657514 5 columnas cónica de 15 ml, columna de centrifugación 5 ml paquete de 5
10667514 5 columnas Columna de centrifugación cónica de 50 ml 10 ml paquete de 5
10435725 25 columnas Columna de centrifugación cónica de 50 ml 10 ml 25 PK
10415545 5 columnas cónica de 15 ml, columna de centrifugación 2 ml 5 PCS
10341164 25 columnas Microcentrífuga, columna de centrifugación 0,5 ml paquete de 25
10056033 50 columnas Microcentrífuga, columna de centrifugación 0,5 ml paquete de 50
11844161 5 columnas Cartucho de cromatografía 1 mL paquete de 5
11854161 5 columnas Cartucho de cromatografía 5 ml paquete de 5
10667524 2 placas Placa de filtro de 96 pocillos 96 pocillos paquete de 2
10698674 4 placas Placa de filtro de 96 pocillos 96 pocillos 4 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 10280584 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 89892
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.00€
    399.65€ / paquete de 25
    Ahorro 49.35€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice una recuperación de proteínas de alto rendimiento (MWCO de 7000) y una desalinización de muestras para espectrometría de masas, HPLC, electroforesis capilar, cribado de metabolitos y desarrollo de ensayos con columnas, placas y cartuchos de cromatografía de desalinización Thermo Scientific Pierce Zeba listos para su uso.
Perform high-throughput protein recovery and sample desalting for mass spectrometry, HPLC, capillary electrophoresis, metabolite screening, and assay development with ready-to-use Pierce Zeba desalting chromatography columns, plates, and cartridges. Rapidly desalt protein and biological samples for manual or automated liquid chromatography (LC) with ≥95% retention of salts and other small molecular contaminants (<1,000 Da).
Las columnas, placas y accesorios de cartuchos de cromatografía de desalinización por centrifugación Zeba son dispositivos prácticos y listos para su uso, compatibles con los principales sistemas automatizados de cromatografía líquida o para el procesamiento manual con jeringas. Las columnas de polipropileno tienen un MWCO de 7000 y contienen una resina patentada de cromatografía de exclusión por tamaño de alto rendimiento (resina de alto rendimiento Zeba) que ofrece una excelente desalinización y recuperación de proteínas en un formato de centrífuga. Cuando se utilizan las columnas de desalinización por centrifugación Zeba, incluso las muestras de proteínas muy diluidas (25 µg/ml), se pueden procesar con éxito para obtener una retención (eliminación) superior al 95 % de sales y otras moléculas pequeñas (< 1000 MW), así como una buena recuperación de proteínas y otras macromoléculas (> 7000 MW).
Asimismo, las placas de desalinización Zeba (MWCO de 7000) son dispositivos de polipropileno que contienen resina de alto rendimiento Zeba y proporcionan un excelente rendimiento de desalinización de proteínas, con una alta recuperación de proteínas de > 7000 Da en formato de centrífuga para volúmenes de muestras pequeños. Las placas permiten una reproducibilidad rápida y consistente de pocillo a pocillo y de placa a placa para las separaciones a pequeña escala de grandes volúmenes. Las placas de desalinización por centrifugación de 96 pocillos no necesitan hidratación ni dispensación de la resina y proporcionan la misma alta recuperación de proteínas que las columnas de centrifugación con al menos un 95 % de eliminación de sales y otras moléculas pequeñas. Una placa puede procesar 96 volúmenes pequeños de muestra (de 20 a 100 µl) en solo cinco minutos, lo que ofrece una desalinización rápida y excepcional de proteínas.
Los cartuchos de cromatografía de desalinización Zeba contienen resina de alto rendimiento Zeba para aplicaciones de desalación o intercambio de tampones. Esta resina es ideal para eliminar compuestos de bajo peso molecular, como sales, colorantes fluorescentes, biotina y otros pequeños reactivos de etiquetado. Las muestras de proteínas se pueden procesar con una recuperación de proteínas insuperable y una retención del 95 % de las sales y otros contaminantes moleculares pequeños (< 1000 Da). Los cartuchos de desalinización Zeba proporcionan separaciones cromatográficas rápidas, fáciles y reproducibles y se pueden regenerar para varios usos.
Las ventajas de las columnas, placas y cartuchos de desalinización por centrifugación Zeba incluyen:
• Alta recuperación: la resina con bajo nivel de unión maximiza la recuperación de proteínas
• Rápido: no hay que cribar las fracciones ni esperar a que surjan las proteínas por flujo de gravedad
• Rentable: un rendimiento comparable a un coste inferior al de otras resinas disponibles en el mercado
• Fácil de usar: sin preparaciones ni equilibrios engorrosos de las columnas
• Flexible: disponible en columnas de centrifugación, placas de centrifugación con filtro y cartuchos para una serie de necesidades
Formatos disponibles
• Columnas de centrifugación: columnas de 75 µl, 0,5 ml (microcentrífuga), 2 ml, 5 ml y 10 ml
• Placas de centrifugación de 96 pocillos: placas de 96 pocillos con filtro predispensadas, compatibles con sistemas de centrifugación y colector de vacío para la purificación manual o automatizada
• Cartuchos de cromatografía: compatible con sistemas automatizados de cromatografía líquida y con procesamiento de jeringas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Columna de desalado de centrifugación
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C.
Formato cónica de 15 ml, columna de centrifugación
Diana de purificación Intercambio de tampones, proteína
Tipo de columna Exclusión de tamaño, resina exclusiva
MWCO 7,0 kDa
Línea de productos Zeba
Cantidad 25 columnas
Volumen (métrico) 5 ml
Volumen de la muestra (métrico) 500–2000 µl