Learn More
ZEB2 Antibody (923328) [Janelia Fluor™ 635], R&D Systems™
Código de producto. 30171154 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30171154 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30171154 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB73782JF635
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
ZEB2 Monoclonal antibody specifically detects ZEB2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZEB2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 923328
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen KIAA0569FLJ42816, SIP1HSPC082, Smad-interacting protein 1, SMADIP1ZFHX1BSIP-1, ZFX1B, zinc finger E-box binding homeobox 2, zinc finger E-box-binding homeobox 2, zinc finger homeobox 1b, Zinc finger homeobox protein 1b
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human ZEB2/SIP1, Asn363-Lys537, Accession # O60315
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9839
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Línea de productos Novus