missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZDHHC17 Antibody [Alexa Fluor« 405], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30510038 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30510038 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30510038 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338335AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZDHHC17 Polyclonal antibody specifically detects ZDHHC17 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZDHHC17
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DHHC-17, EC 2.3.1, EC 2.3.1.-, HIP14HIP-14, huntingtin interacting protein 14, huntingtin interacting protein 3, Huntingtin interacting protein H, Huntingtin yeast partner H, Huntingtin-interacting protein 14, Huntingtin-interacting protein 3, Huntingtin-interacting protein H, HYPHHIP-3, KIAA0946HIP3, palmitoyltransferase ZDHHC17, Putative MAPK-activating protein PM11, Putative NF-kappa-B-activating protein 205, Zinc finger DHHC domain-containing protein 17, zinc finger, DHHC domain containing 17, zinc finger, DHHC-type containing 17
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 170-310 of human ZDHHC17 (NP_056151.2).,, Sequence:, TSIVAYLIAKGQDVDMMDQNGMTPLMWAAYRTHSVDPTRLLLTFNVSVNLGDKYHKNTALHWAVLAGNTTVISLLLEAGANVDAQNIKGESALDLAKQRKNVWMINHLQEARQAKGYDNPSFLRKLKADKEFRQKVMLGTP
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23390
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.