Learn More
ZCRB1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18588322 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
18588322 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18588322 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1763190.025mg
Rabbit Polyclonal Antibody
ZCRB1 Polyclonal specifically detects ZCRB1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZCRB1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_149105
Alias de gen MADP-1, MADP1U11/U12 snRNP 31 kDa protein, MGC26805, RBM36, U11/U12 small nuclear ribonucleoprotein 31 kDa protein, U11/U12 snRNP 31K, U11/U12-31K, ZCCHC19, zinc finger CCHC-type and RNA binding motif 1, zinc finger CCHC-type and RNA-binding motif-containing protein 1
Símbolos de los genes ZCRB1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human ZCRB1. The immunogen is located within the last 50 amino acids of ZCRB1. Amino Acid Squence: TSDDSRRPRIKKSTYFS
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 85437
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only